Learn More
Standard calibrazione di Conduttività Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
16 oz.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Traceable Conductivity Calibration Standards Certified Reference Materials (CRM) offer easy calibration with included instructions and temperature chart. For the highest accuracy available, use NIST-traceable reference materials.
Ciascun flacone include un report di calibrazione tracciabile NIST fornito dal produttore e informazioni sui test sui lotti. Include anche istruzioni dettagliate sulla calibrazione e un grafico di compensazione della temperatura.Precisione a 25 °C (±0.25 microsiemens per le soluzioni da 1, 5, 10 microsiemens o ±0.25% per le altre soluzioni) o margine di incertezza mostrato sul certificato, a seconda del valore più alto.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Conductivity Standard |
| Imballaggio | Bottle |
| Conducibilità | 10 μS/cm @ 25°C |
| Tecnica | Calibration of Conductivity Instrument |
| Colore | Clear |
| pH | 7 to 9 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conductivity Meter |
| Solubilità | Soluble in water |
| Tipo di soluzione | Calibration Solution |
| Tipo | Lotto NIST testato |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Traceable Conductivity Standard
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.