Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hi-Accuracy Thermometer
Codice prodotto. p-4273780 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
1 Stainless Steel Probe
2 Stainless Steel Probes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12950831
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Probe(s), two AA batteries, Stand, Velcro™ magnetic strips, wall mount, Traceable™ certificate
Monitors inlet and outlet simultaneously. Traceable™ Hi-Accuracy Thermometer records time and date for MIN/MAX readings.
  • Two visual (LEDs) and two audio alarm alerts
  • Alarms programmable in 0.1° increments
  • Probe tip penetration of 0.33 in.
  • Stainless-steel probe with 0.125 in. diameter, 6.25 in. stem length, 9 in. overall length and 5 ft. cable length
  • Available with one probe or two probes
  • Includes 2 AA Batteries, Stand, Velcro™ Magnetic Strips, Wall Mount, Traceable™ Certificate
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Compliance
Conforms to ITS-90, International Temperature Standard
Specifica
Certificazione/Conformità NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA
Profondità (sistema imperiale) 0.75 in.
Profondità (sistema metrico) 1.9 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.12 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 3.05 mm
Dimensioni (L x P x A) 9 x 2.75 x 4.25 in. (22.86 x 6.98 x 10.79 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Measuring temperatures in water baths, cuvets, gas systems, reagents, incubators, pharmaceuticals, petroleum products, foods, wastewater
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.79 cm
Include 1 Stainless Steel Probe
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 5 ft.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 6.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 152.4 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 15.87 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0.01°C
Peso (sistema imperiale) 5 oz.
Peso (sistema metrico) 141.7 g
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Product Type Traceable Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Tipo di batteria AA
Accuracy ±0.3°C
Display LED
Larghezza (sistema metrico) 6.98 cm