Learn More
Fisherbrand™ Timer con vibrazione Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Supporto, retro magnetico, batteria, apertura per cordino, certificato Traceable
L'innovativo timer con vibrazione Fisherbrand™ Traceable™ è dotato di modalità di conteggio incrementale/decrementale, memoria e cronometro. A tenuta d'acqua e di vapore.
- Tre modalità di allarme: acustico, lampeggiante e con vibrazione
- Conteggio decrementale e allarmi su un solo canale
- Memoria automatica Bounceback™ per temporizzazioni ripetitive
- Conteggio incrementale a partire dall'allarme per indicare il tempo trascorso dall'attivazione dell'allarme
- Regolabile al secondo, con risoluzione di un secondo
- Conteggi incrementali in modalità cronometro
- Retro magnetico e supporto/clip a molla
- Batteria in dotazione
Specifiche:
- Intervallo di tempo: 19 ore, 59 minuti
- Risoluzione: 1 secondo
- Precisione: 0.01%
- N. di canali/zone: 1
- Dimensioni: 3 x 1 3/4 x 1 1/4 in.
- Peso: 2 once
Applicazioni:
Ideali per l'uso in aree di lavaggio, laboratori umidi, impianti di produzione o lavoro sul campo, ovunque sia impossibile sentire un allarme acustico.
Certificazioni:
Rintracciabile secondo le specifiche NIST—Per garantire la precisione, viene fornito con un certificato Traceable con singolo numero di serie rilasciato dal nostro laboratorio di calibrazione accreditato ISO 17025 da A2LA. Certifica la riconducibilità dello strumento agli standard NIST (Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia).
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer con vibrazione |
| Intervallo di tempo | 19 ore, 59 minuti |
| Alarms | Acustico, lampeggiante e con vibrazione |
| Accuracy | 0.0001 |
| Risoluzione | 1 secondo |
| N. di canali | Uno |
| Tipo di batteria | AAA |
| Peso (sistema imperiale) | 2 once |
| Peso (sistema metrico) | 78 g |
| Include | Supporto, retro magnetico, batteria, apertura per cordino, certificato Traceable |
| Vedi altri risultati |