Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio bianche semitrasparenti
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
- LDPE with one-piece polypropylene screw cap and nozzle
- Tip may be cut back to increase flow
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 6 |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |