Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Per contenitori a imboccatura stretta
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03060kg
Descrizione
Per contenitori a imboccatura stretta
- Dentellature esterne sul tappo
- Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
- Facile da perforare con aghi ipodermici
- Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
Rosso | |
9.5 mm | |
0 | |
Per contenitori con diametro interno da 1.1 a 1.15 cm |
Tappo a vite con setto | |
Per contenitori a imboccatura stretta | |
Gomma | |
1 |