Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Per contenitori a imboccatura stretta
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 11552493
  • 7.45€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per contenitori a imboccatura stretta
  • Dentellature esterne sul tappo
  • Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
  • Facile da perforare con aghi ipodermici
  • Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
Specifica
Rosso
0
Per contenitori a imboccatura stretta
Pk. of 10
Per contenitori con diametro interno da 1.3 a 1.35 cm
Tappo a vite con setto
12.5 mm
25 mm
Gomma
1