Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Per contenitori a imboccatura stretta
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Description
Per contenitori a imboccatura stretta
- External serrations on plug
- Turnover sleeve folds down over the container's outer neck and creates a secure seal
- Easily perforated with hypodermic needles
- Available in red or cream rubber in packs of 10
Specifications
Rosso | |
2 | |
Per contenitori a imboccatura stretta | |
Gomma | |
1 |
Tappo a vite con setto | |
16 mm | |
33 mm | |
Per contenitori con diametro interno da 1.7 a 1.75 cm |