Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Per contenitori a imboccatura stretta
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11700kg
Codice prodotto. 11786457
  • 19.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per contenitori a imboccatura stretta
  • Dentellature esterne sul tappo
  • Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
  • Facile da perforare con aghi ipodermici
  • Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
Specifica
Rosso
5
Per contenitori a imboccatura stretta
Gomma
1
Tappo a vite con setto
6.5 mm
49mm
Per contenitori con diametro interno da 0.77 a 0.82 cm