Learn More
Fisherbrand™ U.S. Standard Stainless Steel Sieves, 8 in. dia. x 2 in.D
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
500 μm
600 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel. Aperture sizes from 5.00 in. opening to 500 mesh.
All sieves are serialized and come with a Certificate of Compliance.
If Test Certificate is required (Fisher Cat. No. 04-909-16), it must be orderd along with the sieve.
The list below does not represent the complete ASTM E 11 specifications; other sizes are available. Contact your Fisher representative for more information.
Compliance
Meet current ASTM E 11 and ISO 3310-1 specifications
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema imperiale) | 2 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 5.08 cm |
| Dimensione del poro | 600 μm |
| Tipo | Full Height Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ASTM E11, ISO 3310-1 |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 8 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.62 in. |
| Include | Certificate of conformance |
| Altezza (sistema metrico) | 6.65 cm |
| Vedi altri risultati |