Learn More
Fisherbrand™ U.S. Standard Stainless Steel Sieves, 8 in. dia. x 2 in.D
Codice prodotto. p-2386801 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
500 μm
600 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12726347
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stainless Steel. Aperture sizes from 5.00 in. opening to 500 mesh.
Stainless Steel. Aperture sizes from 5.00 in. opening to 500 mesh.
All sieves are serialized and come with a Certificate of Compliance.
If Test Certificate is required (Fisher Cat. No. 04-909-16), it must be orderd along with the sieve.
The list below does not represent the complete ASTM E 11 specifications; other sizes are available. Contact your Fisher representative for more information.
Compliance
Meet current ASTM E 11 and ISO 3310-1 specifications
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 2 in.
Profondità (sistema metrico) 5.08 cm
Dimensione del poro 600 μm
Tipo Full Height Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E11, ISO 3310-1
Diametro (sistema imperiale) esterno 8 in.
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Include Certificate of conformance
Altezza (sistema metrico) 6.65 cm
Standard Tyler 28 Mesh
Standard USA No. 30
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for particle measurement in agricultural, bio industry, chemical, cosmetics, general industrial, fertilizer, foods, minerals, pharmaceuticals, Plastics and Metal products industries
Diametro (sistema metrico) esterno 203 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Screen Size 30 Mesh
Mesh Material Stainless Steel
Sieve Number 30