Learn More
Fisherbrand™ Acid Resistant Plastic Tubs for Ultrasonic Cleaners
Codice prodotto. 10137431 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagno a ultrasuoni FB11211
Capacità (sistema metrico):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10137431
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand serie 112xx
  • Designed to provide additional protection against harsh chemical cleaning solutions
  • Comes with a custom-fit cover to prevent leaks and spills
  • External D x W x H: 370 x 390 x 215 mm
  • Internal D x W x H: 245 x 270 x 210 mm
Specifica
Tipo Vaschetta resistente agli acidi
Capacità (sistema metrico) 11.0 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagno a ultrasuoni FB11211
Include Coperchio in plastica
Materiale Plastica