Learn More
Fisherbrand™ Acid Resistant Plastic Tubs for Ultrasonic Cleaners
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagno a ultrasuoni FB11211
Capacità (sistema metrico):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Vaschetta resistente agli acidi |
| Capacità (sistema metrico) | 1.3 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno a ultrasuoni FB11211 |
| Include | Coperchio in plastica |
| Materiale | Plastica |