Learn More
Fisherbrand™ Immersion Baskets for Ultrasonic Cleaners
Codice prodotto. 10196162 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Polipropilene
Dimensioni (L x P):
Largh. 59 x Alt. 60 mm
Larg. 74 x alt. 50 mm
Larg. 78 x alt. 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10196162
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand serie 112xx
  • Fine mesh for small part security
  • Available in polypropylene or stainless steel
  • Extra-long handle for ease-of-use
Specifica
Tipo Cestello a immersione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagno a ultrasuoni FB11211
Materiale Acciaio inox
Dimensioni (L x P) Larg. 78 x alt. 60 mm