Learn More
Fisherbrand™ Immersion Baskets for Ultrasonic Cleaners
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Polipropilene
Dimensioni (L x P):
Largh. 59 x Alt. 60 mm
Larg. 74 x alt. 50 mm
Larg. 78 x alt. 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fine mesh for small part security
- Available in polypropylene or stainless steel
- Extra-long handle for ease-of-use
Specifica
Specifica
| Tipo | Cestello a immersione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno a ultrasuoni FB11211 |
| Materiale | Polipropilene |
| Dimensioni (L x P) | Larg. 74 x alt. 50 mm |