Learn More
Fisherbrand™ Tool Holder for Ultrasonic Units
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
For use with FB11211 Ultrasonic Unit
Description
- Multiple prongs for to support multiple tools
- Dual handles easily secures holder in the ultrasonic cleaner
- Stainless steel
- Light and easy to maneuver
Specifications
Specifications
| Tipo | Tool Holder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elmasonic EP20H E-Plus Ultrasonic Cleaner (107-1653), or the FB11203 Advanced Ultrasonic Cleaner |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.6 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | Bottom L: 4.5 in.; Top L: 8.2 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Larghezza (sistema imperiale) | Bottom W: 4.5 in.; Top W: 3 in. |