Learn More
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Weighing dish and sample transfer funnel in one.
- Borosilicate glass funnels with tapered pouring necks aid microtransfer of solids and liquids
- No rocking or moving while weighing—flat bottom keeps funnel steady while on balance
- Use in temperatures to 454°C (849°F)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 10.25mm (OD); 8.12mm (ID) |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for microtransfer of solids and liquids |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 849°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 454°C |
| Product Type | Weighing Funnel |