Learn More
Fisherbrand™ Crogioli larghi in porcellana
Codice prodotto. 13409719 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
17mL
30 ml
50 ml
100 mL
150 mL
250 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
32mm
41mm
50 mm
61 mm
76mm
84mm
102mm
Altezza (sistema metrico):
20mm
26mm
31 mm
37 mm
46mm
52mm
60mm
Peso (sistema metrico):
10g
17g
26 g
35 g
55g
90g
124g
Dimensione della confezione:
pezzi 6
La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1100 °C
Codice prodotto. 13409719
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1100 °C
°°
Resistono fino a una temperature di 1150 °C (2102 °F)
  • Satinatura interna ed esterna ad eccezione della superficie inferiore esterna e del bordo
Order Info
Copertura in vendita separatamente
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Temperatura max (sistema metrico) °
Spessore (sistema metrico) 1.75mm
Peso (sistema metrico) 10g
Capacità (sistema metrico) 8 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 32mm
Altezza (sistema metrico) 20mm
Product Type Crogiolo