Learn More
Fisherbrand™ Flaconi a imboccatura larga per raccolta campioni sul campo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3622540 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Finitura collo:
38 mm
43 mm
53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 11917974
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Bulk–packaged for convenient liquid sampling, transport and storage
Confezionati sfusi per praticità di campionamento, trasporto e conservazione di liquidi
  • Eccellente resistenza chimica
  • Rigido e semitrasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.2 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Semitrasparente
Materiale HDPE
Finitura collo 38 mm
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Wide Mouth Field Sample Bottle
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38 mm
Tipo di chiusura A vite