Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti per campioni a tenuta Zipper
Codice prodotto. p-32048 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18 x 9 pollici (46 x 23 cm)
3 x 2 in. (7 x 5cm)
8 x 5 pollici (20 x 13 cm)
Spessore (sistema imperiale):
2 mil
4 mil
Materiale:
LDPE
Polietilene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
Codice prodotto. 13554530
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La chiusura a zip consente di sigillare le buste
  • Durable, transparent polyethylene
  • Ideal for collecting, storing, and protecting laboratory specimens and samples easily and conveniently
  • Clear, print-free surface lets user mark and label each bag separately
Not suggested for use with liquids
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 5 oz.
Tipo di chiusura Zip Seal
Colore Clear
Materiale LDPE
N. per custodia 1000
N. per confezione 100
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Dimensioni (L x P) 3 x 2 in. (7 x 5cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5 cm