missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FITM, MedChemExpress

Codice prodotto. 16462786
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16462786

Marca: Medchem Express HY101845

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress FITM is a negative allosteric modulator of mGlu1 receptor with a Ki of 2.5 nM.

FITM is a negative allosteric modulator of mGlu1 receptor with a Ki of 2.5 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico FITM
CAS 932737-65-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H18FN5OS
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (403.84 mM)
SMILES O=C(N(C)C1=NC(C2=NC=NC(NC(C)C)=C2)=CS1)C3=CC=C(F)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 371.43
Peso formulazione 371.43
Percent Purity 98.19%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato