Learn More
BRAND™ Fitting for Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
25 to 50 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25 to 50 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette |
| Include | Micrometer Screw with Press Button, Support Clamp |
| Tipo | Buret Fitting |