Learn More
Masterflex™ Raccordi con tubo in PVC
Click to view available options
Overall Length (Metric):
609 mm
61 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- High pressure tubing has luer fittings at each end— male luer lok x female luer
- Varying lengths from 10 to 48 in.
- Sterilize by ETO
This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.5 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.17 mm |
| Overall Length (Metric) | 61 cm |
| Quantità confezione | Confezione da 5 |
| Sterilità | Sterili |
| Pressione massima | 500 psi |