Learn More
Masterflex™ Raccordi con tubo in PVC
Codice prodotto. p-8003103
Click to view available options
Overall Length (Metric):
609 mm
61 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11752673
Marca: Masterflex™ 3060060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this tubing with for a variety of applications. Cole-Parmer™ PVC Tubing with Luer Ends is extremely flexible, transparent and resistant to oxidation, bacteria and a broad range of chemicals.
  • High pressure tubing has luer fittings at each end— male luer lok x female luer
  • Varying lengths from 10 to 48 in.
  • Sterilize by ETO
This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 1.5 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 30.4 mm
Overall Length (Metric) 609 mm
Quantità confezione Confezione da 5
Sterilità Sterili
Pressione massima 500 psi