Learn More
Value Plastics Fitting Manifold with 200 Series Barbs, Polypropylene
Codice prodotto. 30053130 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
25 Hose Barb Fitting Manifold 3-Ports PP 1/8 in.
Codice prodotto. 30053130
Marca: Value Plastics 5011992
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure efficient fluid distribution while minimizing pressure drops
Constructed of ADCF polypropylene. Utilize 200 Series barbs in high pressure applications. Manufactured to strict quality standards under an ISO 9001:2000 quality control
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Quantità confezione 25/Pk.
Porta di uscita Hose Barb Union Manifold
Metodo di sterilizzazione 121°C
Forma Manifold