Learn More
SCAT™ PFA Fitting
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametri
Specifica
Specifica
| Tipo | Raccordo PFA |
| Colore | Viola |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.3 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC / UHPLC |
| Quantità confezione | 5 ciascuno |
| Da utilizzare con | Safety Caps / Safety Waste Caps |
| Materiale | PFA |
| Autoclavabile | Autoclavable |