Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametri
Specifica
Specifica
| Tipo | Raccordo PTFE |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Manipolazione del solvente HPLC, tappi di sicurezza per rifiuti HPLC |
| Da utilizzare con | Safety Caps / Safety Waste Caps |
| Materiale | PTFE |
| Autoclavabile | Autoclavable |