Learn More
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Specifica
Specifica
| Tipo | Ferrule |
| Colore | White |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.13 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.2 mm |
| Da utilizzare con | Capillary |
| Materiale | PTFE |
| Autoclavabile | Autoclavable |