Learn More
SCAT™ Fitting Tool for HPLC Safety Cap
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Colore:
Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Specifica
Specifica
| Tipo | Wrench |
| Colore | Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | For comfortable connection of the capillaries. |
| Include | Installation Wrench POM, Hexagonal |
| Da utilizzare con | SCAT PFA Fittings |
| Materiale | POM |
| Autoclavabile | Autoclavable |