Learn More
SCAT™ Polypropylene Fitting
Codice prodotto. 18646488 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
5 fogli
Codice prodotto. 18646488
Marca: SCAT™ 107167
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT™ fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Specifica
Tipo Plug
Colore Colorless
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Handling
Quantità confezione 5 Pk.
Dimensioni filo UNF 1/4 in. 28G
Da utilizzare con SCAT Safety Caps