Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 to 3 mm
3 to 4 mm
4 to 6 mm
6.4 to 8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametri
Specifica
Specifica
| Tipo | Tube Connector |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2 to 3 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvent Handling |
| Da utilizzare con | Tubo di 2 - 3 mm di diametro interno |
| Materiale | PP |
| Autoclavabile | Autoclavable |