Learn More
Cole-Parmer Fittings, Sanitary to Monobarb Adapter, Polypropylene
Codice prodotto. 30053057 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Flessibile flangiato:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
Include:
1-tri-clamp
3/4 in. Sanitary Clamp Size
Tamaño de la unidad:
Pezzo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30053057
Marca: Cole-Parmer 5011909
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-quality nonmetallic sanitary fittings for critical fluid applications
Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, USP Class VI, and FDA compliant. Sterilize by autoclave, EtO, or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Flessibile flangiato 3/4 in.
Porta di uscita Sanitary x Hose barb
Metodo di sterilizzazione Autoclave, EtO, gamma irradiation
Include 1-tri-clamp
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado