Learn More
Cole-Parmer™ Five-Position Stirrer
Codice prodotto. 11736108 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità:
800 mL/position
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11736108
Marca: Cole-Parmer™ 5145026
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform different mixing applications at the same time with this five-position stirrer. Cole-Parmer™ Five-Position Stirrers offer more versatility than single-position stirrers.
  • Each stirring position is individually controlled so you can perform different mixing applications simultaneously
  • Stir bar won't dance—unique U-shaped magnet holds
  • stir bar tightly
  • Front-panel controls are positioned to prevent you from touching the hot plate
  • Corrosion-resistant ceramic top plate
  • Stepless speed control provides smooth stirring action to 1500rpm
  • Includes 6 ft. cord with plug
Specifica
Speed 100 to 1500 rpm
Posizioni di agitazione 5
Materiale piastra superiore Ceramic
Capacità 800 mL/position
Tensione 230 VAC
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 11.43 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 44.45 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Amperaggio 1.25 A
Frequenza 50 Hz
Modello Cole-Parmer Five-Position Stirrer, 230 VAC