Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveGo™ F2
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Kit da campo F2
Kit per alimenti F2
Kit standard F2
Solo misuratore F2
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
Includes
- Cod. prod. 01-912-356, solo misuratore F2: include clip per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH
- Cod. prod. 01-912-357, kit standard F2: include sensore LE438 IP67, clip per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH
- Cod. prod. 01-912-358, kit da campo F2: include sensore LE438 IP67, clip per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH, custodia di trasporto
- Cod. prod. 01-912-359, kit per alimenti F2: include sensore LE427 IP67, clip per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH, custodia di trasporto
Sono disponibili combinazioni differenti di misuratori portatili, sensori e accessori, particolarmente adatte per applicazioni o campioni specifici.
- Involucro IP67 robusto e impermeabile
- Display LCD grande, ben strutturato, da 3.1 pollici per facilitare la visualizzazione.
- Disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplice per facilità di funzionamento
- Il design ergonomico risulta comodo per mani piccole e grandi
- La base di supporto pieghevole offre una visualizzazione ottimale sul banco di laboratorio
- Resistente a umidità e ambienti impegnativi
- Include una custodia di trasporto compatta
- Calibrazione a tre punti con quattro gruppi di tamponi predefiniti
- Compensazione della temperatura ATC e MTC
- Registrazione dell'endpoint automatica e manuale, segnale acustico di endpoint, segnale visivo di endpoint
- Ingressi sensore Cinch, BNC
- Ideale per applicazioni mobili in laboratorio, sulla linea di lavoro o in ambienti esterni
- Range pH: da 0.00 a 14.00
- Risoluzione pH: 0.01
- Precisione del pH: ±:0.01mV
- Range mV: da -1999 a 1999mV
- Risoluzione mV: 1mV
- Precisione mV: ±1mV
- Range di temperature: 0° a +100°C (da 32° a 212°F)
- Risoluzione della temperatura: 0.1°C
- Precisione della temperatura: ±0.5°C
- Dimensioni memoria: 200 misurazioni, calibrazione corrente
- Ore di funzionamento: >200 ore.
- Alimentazione: 4 x 1.5V AAA LRO3 o 4 x 1.2V AAA NiMH HR03
- Dimensioni: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 pollici)
- Peso: 0.26 kg (0.5 libbre)
- F2: adatto per applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso nel kit
- Kit per alimenti F2: adatto per campioni solidi e semisolidi quali carne, frutta, formaggio e altro
- Kit da campo F2: adatto per una vasta gamma di campioni acquosi generici e per le misurazioni in movimento
- Kit standard F2: adatto per una vasta gamma di campioni acquosi generici, incluse emulsioni e sospensioni
Specifica
Specifica
| Include | Sensore LE427 IP67, fascetta per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH, custodia per il trasporto |
| Precisione (Temperatura) | ±0.5 °C |
| Precisione (mV) | ±1 mV |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per campioni solidi e semisolidi quali carne, frutta, formaggio e altri |
| Measurement Modes | pH |
| Calibrazione | Calibrazione a tre punti con quattro gruppi di tamponi predefiniti |
| Intervallo (pH) | 0 to 14 |
| Risoluzione (pH) | 0.01 |
| Intervallo (mV) | -1999 to 1999 |
| Risoluzione (mV) | 1 mV |
| Vedi altri risultati |