Learn More
Novus Biologicals™ Fixation and Permeabilization Flow Cytometry Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
200 mL (2 x 100 mL)
8 x 5 mL
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Quantità | 200 mL (2 x 100 mL) |