Learn More
Eppendorf™ Rotore ad angolo fisso con coperchio per centrifuga da banco
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Fixed Angle Rotor with Aerosol-tight Lid
Fixed Angle Rotor with Lid
Angolo:
34°
45°
Include:
30 x 1.5mL buckets
6 x cestelli da 85 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For 6 × 85mL tubes
- Includes rotor lid
- Max. speed: 18,500 × g (12,000rpm) in Centrifuge 5810 R or 15,500 × g (11,000rpm) in 5804/5804 R/5810
- Low rotor weight (3.2kg) for easy handling
- 34° borehole angle reduces pellet smears along tube wall
- Anodized aluminum for high chemical resistance
- Rotor, lid and adapters are autoclavable
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum |
| Tipo | Fixed Angle Rotor with Aerosol-tight Lid |
| RCF max | 20,800 x g |
| Velocità max | 14,000 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FA-45-30-11 |
| Angolo | 45° |
| Include | 30 x 1.5mL buckets |
| No. of Places | 30 |