Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle Rotors for Concentrator Plus Centrfuge
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
36 x 3.0/5.0 mL Flat-bottom Tubes
48 x 1.5/2 mL
70 x 1.5/2 mL
72 x 0.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Eppendorf Concentrator plus was designed with the customer in mind to deliver an ergonomic, intuitive and durable solution that fits comfortably right on your lab bench.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Model: F-45-70-11 |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 70 x 1.5/2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Concentrator Plus Centrifuge |
| Angolo | Fixed |
| Include | Without Lid |
| No. of Places | 70 |