Learn More
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments
Codice prodotto. 10177654 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
5 µl
10 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23 to 26s G
26 G
31 G
Misura da 23 a 26
Quantità:
6/conf.
Ciascuno
Ea.
Stile del punto dell'ago:
Cone
Side Hole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10177654
Marca: Thermo Scientific™ 365C0956
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel (Needle), Stainless Steel (Plunger)
Descrizione 23 gauge; 5uL; 42m length; 6/Pk.
Calibro dell'ago 23 G
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore GC
Monouso Reusable
Quantità 6/conf.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent GC Instruments
Tipo di collegamento Fixed