Learn More
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
- Borosilicate glass with metal flanges
- Needles and plungers are stainless steel
- Field-proven syringe design
Specifications
Specifications
| Materiale | Stainless Steel (Needle), Stainless Steel (Plunger) |
| Descrizione | 23 to 26 gauge; 5uL; 42mm length |
| Calibro dell'ago | 23 to 26s G |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore GC |
| Monouso | Reusable |
| Quantità | Ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 5 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 42 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Show More |