Learn More
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
Thermo Scientific™ Removable-Needle Autosampler Syringes for GC Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
- Manual syringes in industry-standard size
- White scale backing for easy reading
- Solvent-resistant markings
Specifications
Specifications
| Descrizione | 36520050 |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore GC |
| Monouso | Reusable |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 100 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | Side Hole |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TriPlus, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler |
| Show More |