Learn More
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
25 G
26 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.96 in.
2 in.
3.14 in.
Modello:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Beskrivelse
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Tekniske data
Tekniske data
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.018 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 10F-BT-GT-5/0.47C |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion