Learn More
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
25 G
26 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.96 in.
2 in.
3.14 in.
Modello:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.024 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 3.14 in. |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 10F-BT-8/0.63C |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Vedi altri risultati |