Learn More
Thermo Scientific™ Fixed-Needle, Super-Elastic Plunger Syringe
Codice prodotto. 15204573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15204573
Marca: Thermo Scientific™ 365D5416
Thermo Scientific™ syringes for GC instruments are designed to provide enhanced durability,clarity and accuracy in sample introduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibro dell'ago 23 to 26 G
Product Type GC Autosampler Syringe, Fixed Needle, Super-Elastic Plunger
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent GC Instruments