Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Syringes for GC Instruments
Codice prodotto. 10384653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
5 μL
5 µl
10 μL
10 µl
10 μl
Calibro dell'ago:
23 G
23 to 26 G
26 G
26s G
Misura 23
Misura 25
Misura 26
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosamplers
Autocampionatore AS3000, AS2000, AS200, AS800
Autocampionatore TriPlus
Autocampionatore TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus, AS2000 Autosampler
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 Autosamplers
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10384653
Marca: Thermo Scientific™ 36502019
Get accurate, reproducible results from these fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers.
Get accurate, reproducible fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers. Choose from a variety of sizes, types and autosampler compatibilities. They are available in standard industry size with white scale backing for easy reading and solvent-resistant markings.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
  • Cone tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 10uL; 26 gauge; 80mm L
Calibro dell'ago 26 G
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm l
Product Type Siringa per autocampionatore GC
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 80 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus, AS2000 Autosampler