Learn More
Kartell™ Fixed Volume Labofix Micropipettor
Codice prodotto. 12563327
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
Punte compatibili:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 958/960
Kartell™ 961
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12563327
Marca: Kartell™ 0137000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to meet the increased demand for fixed volume micropipettes that combine a good quality level with a certainly interesting price. Kartell™ Fixed Volume Labofix Micropipettor is ideal for applications in which a fixed dosage carried out with good precision and accuracy is necessary.
  • Made of high quality plastic
  • With tip ejector and stainless steel piston for prolonged use over time
  • Handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
  • Tip holder cone can house a wide variety of tips
  • It has a fine shape to make getting inside test tubes or containers having particularly narrow openings or lengthened shapes easier
  • Robust structure of the body ensures high mechanical and chemical resistances
Specifica
Accuracy ±1.0%
Certificazione/Conformità EC/IVD, ISO8655
Punte compatibili Kartell™ 956/959
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Plastic
Modello Labofix 10
Tipo Fixed Volume Micropipettor
Volume (sistema metrico) 10 μL
Precisione ±0.5%