Learn More
Integra Biosciences™ Flameboy™ Sterilizing Pistol
Codice prodotto. 10043391
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, Propane
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10043391
Marca: Integra Biosciences™ 145003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this handy and portable flame sterilizer with piezo-electric ignition for safe flame sterilization. Integra Biosciences™ Flameboy™ Sterilizing Pistol operates independently of any gas distribution system or battery.
  • Automatic flame pistol for propane/butane, natural or town gas with adapter for gas cartridge, for mobile use
  • Includes: Adapter for gas cartridge Campingaz CV 360, 3 nozzles for propane/butane (P80), town gas (M250) and natural gas (N110)
  • Ideal for production plant, fermenter, laboratory or outdoor applications
  • Gas cartridge adapters are easily mounted via an intelligent click and go mechanism
  • Can be connected to a gas distribution system for use in a permanent installation, such as hoods and laboratory environments
  • Piezoelectric ignition
  • Ergonomic design
  • The handy pistol grip of FLAMEBOY provides convenient holding and use
  • Various gas adapters for gas connections and cartridges
  • Compatible with different gas types
Specifica
Product Type Sterilizing Pistol
Tipo di gas Butane, Propane
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Descrizione 200 x 40 x 200 mm
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Include (3) Nozzle, Adapter
Temperatura max (sistema metrico) 1350°C
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 0.25 kg
Larghezza (sistema metrico) 40 mm