Learn More
BOLA Flanged Tubing
Click to view available options
Overall Length (Metric):
100 mm
250 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.8 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.6 mm |
| Overall Length (Metric) | 100 mm |