Learn More
BOLA Flanged Tubing
Codice prodotto. p-200109969
Click to view available options
Overall Length (Metric):
100 mm
250 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10348851
Marca: BOLA F74002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flanged Tubing PTFE, with black tube end fittings made of PP, f. BOLA-Miniature fittings
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.6 mm
Overall Length (Metric) 100 mm