Learn More
Idex Flangeless Ferrule, Blue ETFE, 1/16 in. OD Tubing, 1/4-28 Flat-Bottom
Click to view available options
Quantità confezione:
10 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Excellent for connecting rigid or semi-rigid tubing.
- Use with male nuts for a leak-tight connection.
Specifica
Specifica
| Tipo | Fitting |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.0625 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.5875 mm |
| Modello | 0193930 |
| Quantità confezione | 10 Pk. |
| Dimensioni filo | 25.4 |