Learn More
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (nominal value: 85 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16010232
Click to view available options
Quantità:
3 x 80 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 16010232
Marca: Paragon Scientific FPCOC1
Specifically designed for use in regular instrument performance checks. Packed uniquely in 3 x 80L single shot bottles assuring the highest level of sample integrity. Typically used in the analysis of petroleum products with flash points above 79°C (175°F) and below 400°C (752°F)
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Packaged in 3 X 80mL bottles
  • One bottle per test ensures zero contamination / high end volatile loss
  • Fully traceable to International Standards
  • Supplied with MSDS
  • Tamper evident security packaging
  • 12 Month shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Quantità 3 x 80 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FP-COC-1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ODOURLESS KEROSENE
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.