Learn More
Lonza™ FlashGel™ System DNA Cassettes
Cassettes optimized for DNA migration. Lonza™ FlashGel™ System DNA Cassettes separate DNA quickly and DNA migration can be seen as it happens. Separates DNA in 2 to 7 minutes.
Marca: Lonza™ 57031
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Get results in 5 minutes or less
- Contain pre-stained agarose gels and buffer, minimizing user exposure to potentially mutagenic stains
- For research or manufacturing use only
- Not for use in in vitro diagnostic procedures, drug use, or for administration to humans or animals
Specifica
2.2% | |
10 to 1000 bp | |
2.2% Agarose | |
Agarose Gel, Stain and Buffer | |
9 Pack | |
4.5 in. | |
11.5 cm | |
4.2 in. | |
8.4 cm | |
1.7 cm |
DNA Cassettes | |
12 + 1-well | |
Electrophoresis | |
Agarosio | |
18° to 26°C | |
2.7 in. | |
7 cm | |
10.7 cm | |
0.6 in. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- FlashGel System
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Tetrabutylammonium hydroxide